Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amprénavir
Code produit 17271166 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17271166 100 mg 100mg
17261166 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17271166 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466981000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161814-49-9
Formule moléculaire C25H35N3O6S
Spécification
Nom chimique ou matériau Amprénavir
Quantité 100 mg
Poids de la formule 505,63