Learn More
Amprolium hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16458526
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458526 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0937A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amprolium hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 137-88-2
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H20Cl2N4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 200 mg/mL (634.44 mM)
SMILES CC1=CC=CC=[N+]1CC2=CN=C(CCC)N=C2N.[Cl-].Cl
Poids moléculaire (g/mol) 315.24
Poids de la formule 315.24
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research