Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Code produit 16365212 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 à 4 ml
5 à 10 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16365212 5 à 10 ml 100 pièces
15940372 1 à 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16365212 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28916
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les casse-ampoules Thermo Scientific offrent un moyen sûr et pratique d’ouvrir des ampoules en verre de 1 ml à 10 ml.
Ces casse-ampoules à manchon en polyéthylène à usage unique protègent vos doigts des bris de verre lors de l’ouverture d’ampoules en verre de 1 ml à 10 ml. Les casse-ampoules Thermo Scientific encapsulent le dessus de l’ampoule à l’ouverture et permettent ainsi de jeter facilement les bris de verre en toute sécurité.
  • Format à usage unique facile à utiliser
  • Compatible avec les ampoules en verre de 1 ml à 10 ml
  • Protège contre les bris de verre
  • Permet d’éviter toute contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Type de produit Casse-ampoule
Dimensions 5 à 10 ml
Quantité 100 briseurs