Learn More
Labconco™ Ampoule, 1/4 in Tube ID : accessoire pour ampoule de lyophilisation
Code produit 17496883 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
3,8 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Conditionnement
17496883 3,8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17496883 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    696.58€ / 1 pièces
    Économisez 158.42€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Permet de connecter jusqu'à 15 ampoules à un seul port de vanne sur un lyophilisateur.
Ampoule de 6,35 mm (1/4 in) de diamètre intérieur
  • Permet la lyophilisation simultanée de jusqu'à 15 ampoules
  • La base en polypropylène comporte (15) 1/4 in Ports de tubulure ID chacun avec tubulure en silicone pour la fixation des ampoules
  • Comprend 15 fiches, 2 pinces de chaque type et 1 adaptateur droit en acier inoxydable
  • L'adaptateur se fixe à un seul orifice de vanne du lyophilisateur.
  • Ampoules non incluses
Spécification
Type Adaptateur d’ampoule
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Comprend Base avec 15 ports de tuyauterie, 15 bouchons, 2 colliers de serrage et 1 adaptateur droit en acier inoxydable
Diamètre (impériale) 3,8 po
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 19.05 cm
Longueur (impériale) 9,7 in
Longueur (métrique) 24.6 cm
Poids à l’expédition (impériale) 2.5 lb.
Poids (impériale) 1.5 lb.