Learn More
Labconco™ Ampoules
Code produit 15103065 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1mL
5mL
10 ml
Description:
Droit
Prélimée, fond plat
Conditionnement:
100 ampoules
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Description Conditionnement
15103065 1mL Droit 100 ampoules
10024084 5mL Prélimée, fond plat 100 pièces
10084314 1mL Prélimée, fond plat 100 pièces
10359744 10 ml Prélimée, fond plat 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15103065 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7572710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    704.54€ / 100 pièces
    Économisez 265.46€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Les ampoules Labconco sont fabriquées en verre borosilicaté de haute qualité pour une résistance et une durabilité optimales.
  • En verre borosilicaté de haute qualité garantissant robustesse et durabilité
  • Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Capacité (métrique) 1mL
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule
Description Droit