Learn More
Ampyrone, MedChemExpress
Description
Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ampyrone |
| CAS | 83-07-8 |
| Couleur | Deep Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H13N3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Aminoantipyrine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (246.01 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (246.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.24 |
| Afficher plus |