Learn More
Amrinone, TRC
Code produit 30339933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339933 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA635000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amrinone
CAS 60719-84-8
Formule moléculaire C10 H9 N3 O
Quantité 500 mg
Synonyme [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
Formule InChI InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
SMILES NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
Nom IUPAC 3-amino-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Poids de la formule 187.0746