Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amsacrine hydrochloride |
| CAS | 54301-15-4 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H20ClN3O3S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 429.92 |
| Afficher plus |