Learn More
Chlorhydrate d'amsacrine, TRC
Code produit 30337815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337815 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA89860050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amsacrine Hydrochloride
CAS 54301-15-4
Formule moléculaire C21H19N3O3S . HCl
Quantité 50 mg
Synonyme N-[4-(9-acridinylamino)-3-methoxyphenyl]-Methanesulfonamide monohydrochloride (9CI), 4’-(Acridin-9-ylamino)-3'-methoxymethanesulfonanilide hydrochloride, AMSA hydrochloride, N-[4-(9-Acridinylamino)-3-methoxyphenyl]methanesulfonamide hydrochloride, NSC 141549, m-AMSA hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
SMILES Cl.COc1cc(NS(=O)(=O)C)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
Nom IUPAC N-[4-(acridin-9-ilamino)-3-metoxifenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 429.9