Learn More
Amygdalin, MedChemExpress
Code produit. 16491496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16491496
Marque: Medchem Express HYN0190
MedChemExpress Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amygdalin
CAS 29883-15-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H27NO11
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 75 mg/mL (163.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O[C@@H](C#N)C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 457.43
Poids de la formule 457.43
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.