Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse LIGHT/TNFSF14 Protein
Artikelnummer. 18608858 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1000µg
100µg
500µg
5µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18608858 1000 μg 1000µg
18665727 500 μg 500µg
18622787 100 μg 100µg
18647356 5 μg 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608858 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP2613321000ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4382.57€
    3115.35€ / 1000µg
    Économisez 1267.22€
    28% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
LIGHT/TNFSF14 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using human HT-29 cells is less than 2 μg/mL, corresponding to a specific activity of > 500 IU/mg in the presence of murine anti-polyHistidine monoclonal antibody and rHuIFN-g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Western Blot, Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH7.4.
Gene ID (Entrez) 8740
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 18.4 kDa
Quantity 1000 μg
Storage Requirements Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin Concentration Less than 1 EU/μg of LIGHT/TNFSF14 as determined by LAL method.
Gene Alias CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Gene Symbol TNFSF14
Reconstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in 100 mM HAC to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Research Category Apoptosis
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein LIGHT/TNFSF14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.