Learn More
α-Alcool amylcinnamique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | alpha-Amylcinnamyl alcohol |
| CAS | 101-85-9 |
| Formule moléculaire | C14 H20 O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+ |
| SMILES | CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO |
| Nom IUPAC | (2E)-2-bencilidenoheptan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.31 |
| Poids de la formule | 204.1514 |