Learn More
α-Alcool amylcinnamique, TRC
Code produit 30327453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327453 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327453 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1110031G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Formule moléculaire C14 H20 O
Quantité 1 g
Synonyme 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
Nom IUPAC (2E)-2-bencilidenoheptan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 204.31
Poids de la formule 204.1514