Learn More
MedChemExpress Amylin, amide, rat
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.74% |
| CAS | 124447-81-0 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 3920.44 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (25.51 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Amylin (rat) |