Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (12-28)
Spécification
Spécification
| CAS | 107015-83-8 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Poids moléculaire | 1955.18 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Amyloid β-Protein (12-28) |