Learn More
MedChemExpress β-Amyloid (42-1), human
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.9% |
| CAS | 317366-82-8 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Poids moléculaire | 4514.04 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Amyloid β Peptide (42-1)(human) |