Learn More
amyloid P-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16481859
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481859 1 mg
16477898 10 mg
16443847 50 mg
16417716 100 mg
16410368 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16481859 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19771
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
amyloid P-IN-1 is used in the research of diseases or disorders wherein depletion of serum amyloid P component (SAP), including amyloidosis, Alzheimer's disease, type 2 diabetes mellitus and osteoarthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau amyloid P-IN-1
Forme physique Solid
CAS 1819986-22-5
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H44N2O14
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.78 mM)
SMILES O=C(OCOC(OC1CCOCC1)=O)[C@H]2CCCN2C(CCCCC(N3[C@@H](C(OCOC(OC4CCOCC4)=O)=O)CCC3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 656.68
Poids de la formule 656.68
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research