Learn More
ANA-12, MedChemExpress
Code produit. 16495208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16495208
Marque: Medchem Express HY12497
MedChemExpress ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
ANA-12 is a potent and selective TrkB antagonist with IC50s of 45.6 nM and 41.1 μM for the high and low affinity sites, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ANA-12
CAS 219766-25-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21N3O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 9.09 mg/mL (22.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)NC3=CC=CC=C3C(NC4C(NCCCC4)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 407.49
Poids de la formule 407.49
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.