Learn More
Interscience™ Capsules désodorisantes Anabac
Code produit 10422084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scent:
Agrumes
Parfum frais
Pomme
Couleur:
Jaune
Transparent
Vert, blanc
Aspect:
Ambré clair
Jaune
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scent Couleur Aspect Stérilité Conditionnement
10422084 Parfum frais Transparent Jaune Stérile 1 pièce
15388927 Pomme Vert, blanc Ambré clair Stérile 100 pièces
16825923 Agrumes Jaune Jaune Non stériles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10422084 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 320100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    99.28€ / 1 pièces
    Économisez 23.72€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Placées dans un autoclave, les capsules Anabac offrent une manière discrète de parfumer le laboratoire.
  • La capsule se dissout lors d'un cycle de destruction par autoclavage
  • La capsule fond complètement sans laisser de résidus.
  • Élimine les odeurs désagréables pouvant provenir de l'autoclave
Spécification
Type de produit Capsule d'autoclave
Color-coded Oui
Forme Capsules
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Bouchon
Scent Parfum frais
Stérilité Stérile
Aspect Jaune
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
À utiliser avec (application) Rafraîchit et parfume l'air à l'endroit où se trouve l'autoclave.
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Quantité 100 capsules/paquet
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anabac deodorant
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.