Learn More
Interscience™ Capsules désodorisantes Anabac
Description
- La capsule se dissout lors d'un cycle de destruction par autoclavage
- La capsule fond complètement sans laisser de résidus.
- Élimine les odeurs désagréables pouvant provenir de l'autoclave
Spécification
Spécification
| Type de produit | Capsule d'autoclave |
| Color-coded | Oui |
| Forme | Capsules |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Type de poignée | Bouchon |
| Scent | Pomme |
| Stérilité | Stérile |
| Aspect | Ambré clair |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert, blanc |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pastilles déodorant autoclave
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-tert-butylcyclohexyl acetate, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, cishex-3-en-1-ol, 2-propenyl hexanonate,