Learn More
Interscience™ Capsules désodorisantes Anabac
Code produit 16825923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scent:
Agrumes
Parfum frais
Pomme
Couleur:
Jaune
Transparent
Vert, blanc
Aspect:
Ambré clair
Jaune
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scent Couleur Aspect Stérilité Conditionnement
16825923 Agrumes Jaune Jaune Non stériles 100 pièces
10422084 Parfum frais Transparent Jaune Stérile 1 pièce
15388927 Pomme Vert, blanc Ambré clair Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16825923 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 320300
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Placées dans un autoclave, les capsules Anabac offrent une manière discrète de parfumer le laboratoire.
  • La capsule se dissout lors d'un cycle de destruction par autoclavage
  • La capsule fond complètement sans laisser de résidus.
  • Élimine les odeurs désagréables pouvant provenir de l'autoclave
Spécification
Type de produit Capsule d'autoclave
Matériau des poils Plastic (Plastique)
Color-coded Oui
Forme Capsules
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Bouchon
Scent Agrumes
Stérilité Non stériles
Aspect Jaune
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
À utiliser avec (application) Rafraîchit et parfume l'air à l'endroit où se trouve l'autoclave.
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Quantité 100 capsules/paquet