Learn More
Anabaseine-d4, TRC
Code produit 30344674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344674 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344674 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63715250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anabaseine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-05-4
Formule moléculaire C10 2H4 H8 N2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCCC2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(2,3,4,5-tétrahydropyridine-6-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Poids de la formule 164.1252