Learn More
Anabaseine-d4, TRC
Code produit 30346750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346750 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6371525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anabaseine-2,4,5,6-d4
CAS 1020719-05-4
Formule moléculaire C10 2H4 H8 N2
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCCC2)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2,3,4,6-tétradeutéro-5-(2,3,4,5-tétrahydropyridine-6-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Poids de la formule 164.1252