Learn More
Anabasine, MedChemExpress
Description
Anabasine ((S)-Anabasine) is an alkaloid that found as a minor component in tobacco (Nicotiana). Anabasine is a botanical pesticide nicotine, acts as a full agonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Anabasine induces depolarization of TE671 cells endogenously expressing human fetal muscle-type nAChRs (EC50=0.7 μM).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anabasine |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 494-52-0 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H14N2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | (S)-Anabasine (+)-Anabasine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (616.41 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |