Learn More
Anacardic Acid, MedChemExpress
Description
Anacardic Acid, extracted from cashew nut shell liquid, is a histone acetyltransferase inhibitor, inhibits HAT activity of p300 and PCAF, with IC50s of ∼8.5 μM and ∼5 μM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anacardic Acid |
| CAS | 16611-84-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H36O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Hydroginkgolic acidGinkgolic Acid C15:0 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (286.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(CCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.52 |
| Afficher plus |