Learn More
Tocris Bioscience™ Anacardic acid
GREENER_CHOICE
Code produit 18004742
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18004742 10 mg 10mg
18005312 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18004742 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3084/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Noncompetitive PCAF/p300 inhibitor
Noncompetitive inhibitor of PCAF and p300 histone acetyltransferase (HAT) activity (IC50 values are ∽5.0 and ∽8.5 μM respectively). Inhibits NF-κB activation. Also reported to selectively activate Aurora kinase A-mediated phosphorylation of histone H3 and to inhibit protein SUMOylation. Exhibits antitumor, antimicrobial and antioxidant activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16611-84-0
Formule moléculaire C22H36O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Anacardic acid
Quantité 10 mg
Poids de la formule 348.52
Pureté >97%
Poids moléculaire 348.527