Learn More
Thermo Scientific™ AnaeroBox Pot, Rectangular Lid
Code produit 15970527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Couvercle rectangulaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15970527 Couvercle rectangulaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15970527 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0025L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.40€
    79.06€ / 1 pièces
    Économisez 4.34€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
AnaeroBox pot, rectangular (2.5 L) lid
AnaeroBox pot, rectangular (2.5 L) lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2.5 L Container Lid
Comprend Couvercle rectangulaire