Learn More
Thermo Scientific™ Cuve AnaeroJar™ de 3,5 litres avec couvercle et joint
Code produit 17391830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
AnaeroJar 3,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17391830 AnaeroJar 3,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17391830 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0035A
 Article restreint
En stock
Cultivez avec succès des organismes anaérobies et microaérophiles en obtenant les bonnes conditions atmosphériques à l’aide de cette combinaison associant gélose, couvercle et joint.
Successfully culture anaerobic and microaerophilic organisms by achieving the right atmospheric conditions using Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroBox™ 3.5L Box with Lid and Seal.
The Box is designed to be used with Oxoid™ AnaeroGen™ 3.5L Sachet (AN0035A) and Oxoid™ CampyGen™ 3.5L Sachet (CN0035A).
Obtenez rapidement les conditions gazeuses requises grâce à la cuve Oxoid™ AnaeroJar™ de 3,5 L facile à utiliser, avec couvercle et joint.
  • Vannes Schrader™ à usage intensif à la place des vannes à pointeau.
  • Un manomètre indique les pressions positives et négatives dans la cuve.
  • Une soupape de sécurité évite les pressions excessives de gaz dans la cuve causées par une utilisation incorrecte des bouteilles de gaz.
  • Comprend un support de boîtes de Pétri pour plus de sécurité et de commodité d’utilisation.
La cuve AnaeroJar est conçue pour être utilisée avec le sachet Oxoid™ AnaeroGen™ 3,5 L (AN0035A) et le sachet Oxoid™ CampyGen™ 3,5 L (CN0035A).
Le sachet AnaeroGen 3,5 L (AN0035A) produit rapidement une atmosphère anaérobie sans utiliser d’eau ni de catalyseur. Aucun hydrogène n’est produit. L’oxygène est absorbé rapidement sans accumulation de pression. L’atmosphère finale contient moins de 1 % d’oxygène, complété par du dioxyde de carbone, des conditions idéales pour une croissance optimale des anaérobies et une augmentation de la taille des colonies.
Le sachet CampyGen 3,5 L (CN0035A) produit rapidement une atmosphère microaérophile sans utiliser d’eau ni de catalyseur. Aucun hydrogène n’est produit. L’oxygène est absorbé rapidement sans accumulation de pression. L’atmosphère finale contient une atmosphère microaérobie idéale de 8 à 9 % d’oxygène et de 7 à 8 % de dioxyde de carbone.
Le sachet Oxoid™ AnaeroGen™ 3,5 L (AN0035A) et le sachet Oxoid™ CampyGen™ 3,5 L (CN0035A) ne sont pas inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type AnaeroJar 3,5 L
Description AnaeroJar 3,5 L
Quantité Pièce
Volume (métrique) 3.5 L