Learn More
TFA Dostmann Mini station météo analogique
Code produit 15733055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15733055 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15733055 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 20.3015.54
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.78€
    22.57€ / 1 pièces
    Économisez 8.21€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Cette mini station météo analogique, avec son boîtier en plastique à finition métallique, s'adaptera à coup sûr à n'importe quel bureau ou étagère et vous fournira les données les plus récentes sur la température, la pression atmosphérique et l'humidité. L'instrument est entièrement fabriqué en Allemagne. Un instrument compact regorgeant d'informations.
Un instrument compact regorgeant d'informations. La mini station météo, avec son boîtier en plastique à finition métallique, s'adaptera à coup sûr à n'importe quel bureau ou étagère et vous fournira les dernières données sur la température, la pression atmosphérique (prévisions météorologiques) et l'humidité. L'instrument est entièrement fabriqué en Allemagne.
  • Fabriqué en Allemagne
  • mini station météo à poser ou à fixer au mur
  • Avec baromètre, thermomètre et hygromètre
  • Baromètre pour les prévisions météorologiques locales
  • Surveillance de la température et de l'humidité ambiantes
Spécification
Accuracy (Barometer) ±8 mbar