Learn More
Grant Instruments™ Bain à ébullition Analog SBB Aqua Plus
Code produit 11466437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensions (P x L x H):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (P x L x H) Conditionnement
11466437 26 L 570 x 385 x 300 mm 1 pièce
11446437 12 L 390 x 385 x 270 mm -
11456437 18 L 570 x 385 x 270 mm 1 pièce
11436437 5 L 215 x 385 x 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11466437 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur SBB AQUA 26 PLUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2212.03€
    1775.00€ / 1 pièces
    Économisez 437.03€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assure un fonctionnement continu et uniforme à 100°C. Le bain à ébullition Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus n’entraîne pas d’ébullition violente, de projections ou de vapeur excessive.
  • Le régulateur d’énergie ajustable assure une ébullition constante
  • Le dispositif de maintien de niveau maintient un niveau de liquide stable
  • Interrupteur thermique de coupure fixe : fonction de sécurité indépendante
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Conception robuste et fiable pour résister à l’usure quotidienne
  • Choix de tailles adaptées aux applications individuelles
  • Couvercle en polycarbonate sans goutte inclus de série
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 26 L
Gamme de températures 100°C
Capacité de chauffage 2000 W (230V), 1350 W (120V)
Garantie 3 ans
Dimensions (P x L x H) 570 x 385 x 300 mm
Tension 230 V