Learn More
Grant Instruments™ Bain à ultrasons analogiques XUBA
Description
- Bains à ultrasons d’excellente entrée de gamme
- Plage de température ambiante +5 °C à 70 °C sur le XUBA3
- Nettoyage et traitement rapides, efficaces, faciles et sûrs de divers instruments, composants et solutions
- Fourni avec panier en acier inox et couvercle en ABS en série
- Une bouteille de solution de nettoyage ultrasonique M2 est incluse de série.
- Panneau de commande facile à utiliser, même avec des gants
- Minuterie de 0 à 15 minutes
Spécification
Spécification
| Minuteur | 0 à 15 min |
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | 1,5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Grant M2 ultrasonic solution
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID