Learn More
OHAUS™ Balance analytique - Série PR
Code produit 16650324 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PR124M
PR224M
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16650324 PR224M 1 pièce
16640324 PR124M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16650324 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30524385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00€
    1288.00€ / 1 pièces
    Économisez 462.00€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
  • La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
  • Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
  • L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage InCal&trade ; - Semi automatique
Points d’étalonnage Points d'étalonnage sélectionnables par l'utilisateur
Type de connexion RS232 (un port inclus)
Description Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage sélectionnables par l'utilisateur, menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,0001 g
Plage d’humidité 80% HR
Linéarité 0,0002 g
Modèle PR224M
Reproductibilité 0,0001 g
Temps de stabilisation 3,000 s
Modes de pesée Milligramme, Gramme, Carat
Dimensions (L x l x H) 317 x 201 x 303 mm
Longueur (impériale) 12,50 in
Longueur (métrique) 317,00 mm
Largeur (impériale) 7,90 in
Largeur (métrique) 201,00 mm
Hauteur (impériale) 11,90 in
Hauteur (métrique) 303,000 mm
Profondeur (impériale) 12,50 in
Profondeur (métrique) 317,00 mm
Poids (impériale) 10,000 lb.
Poids (métrique) 4,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur CA (inclus)