Learn More
GVS™ Entonnoir analytique
Description
Instructions
Une solution complète pour la préparation d’échantillons liquides avec entonnoir filtrant mesuré, base, tampon, membrane, couvercle amovible et bouchon.
- Entonnoir analytique : La membrane peut être retirée et transférée dans une boîte de Petri.
- Moniteur microbiologique : La membrane est fixée à l’unité.
- Unités de filtration à usage unique, pré-stérilisées, avec membranes fixes soudées et dispositifs de culture de 47 mm ou 56 mm, stériles, pour des débits plus rapides.
- Sans besoin de flamer ou de stérilisation, GVS les moniteurs suppriment plusieurs étapes du processus de test, économisant à votre laboratoire jusqu’à 70 % de temps de préparation.
- Ces unités prêtes à l’emploi de 100 ml conviennent à la surveillance des contaminants dans tous types d’échantillons, des matières premières aux produits finis.
Caractéristiques et avantages :
- Test rapide : Sans besoin de stériliser les entonnoirs ou la base de filtrage entre les échantillons, le temps de test peut être réduit jusqu’à 70 %
- Aucun enflammement requis : l’unité de filtration combinée minimise le risque de contamination croisée
- Système tout-en-un : L’unité de filtration se transforme facilement en boîte de Petri, qui peut être étiquetée et incubée pour la culture
- Réduction de la contamination : Les matériaux à usage unique éliminent pratiquement la contamination croisée entre entonnoir et membrane
- Résultats reproductibles : l’unité de filtration tout-en-un réduit le risque d’erreur externe
- Manipulation facile : Les moniteurs prêts à l’emploi, pré-stérilisés, sont simples à utiliser
Applications :
Analyse microbiologique de : eau potable, bière et vin, eaux usées, produits laitiers, boissons gazeuses, autres échantillons liquides
Voir la vidéo 'GVS Life Sciences Microbiology Testing mpg YouTube' pour plus de détails sur l'utilisation.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau (membrane) | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de la grille | Grille noire/blanche |
| Comprend | Conditionnement individuel |
| Quantité | 50 |
| Taille (métrique) de la grille | 47mm |
| Type | Entonnoir analytique |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |