Learn More
Hamilton™ Kit de démarrage pour cartouche de protection analytique
Code produit 11593324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de démarrage de cartouche de protection analytique PRP-X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11593324 Kit de démarrage de cartouche de protection analytique PRP-X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11593324 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79368
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Granulométrie 10 μm
Description Comprend 1 support et 2 cartouches
Matériau PEEK
Type de produit Kit de démarrage de cartouche de protection analytique PRP-X