Learn More
Hamilton™ Kit de démarrage pour pré-colonne analytique
Code produit 11543374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
12 à 20 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11543374 12 à 20 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11543374 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 79371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    456.76€ / 1 pièces
    Économisez 85.24€
    15% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027