Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium volumétrique analytique, Reagecon™
Code produit 15285316 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15285316 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15285316 Fournisseur Reagecon Code fournisseur S20011
La solution volumétrique analytique (AVL) d’hydroxyde de sodium 0,01 M (0,01 N) de Reagecon est un produit stable entièrement factorisé et de haute pureté, développé et testé pour les titrations acide / base.
Sa solution volumétrique analytique, également appelée titrant, titrant standard ou solution standard, est certifiée conforme à une spécification de ±0,1%. Il s’agit d’un réactif de concentration connue distribué d’une burette ou d’un autre appareil de distribution vers un échantillon (analyte), jusqu’à ce qu’une réaction entre les deux liquides soit jugée complète. Le produit peut être utilisé pour les titrations manuelles ou plus communément pour les titrations automatiques, afin de déterminer les points finaux par détection de plusieurs propriétés. Les titrations acide / base, également appelées titrations de neutralisation, sont utilisées pour déterminer la quantité d’acide / base dans un échantillon ou la substance pouvant être convertie en acide / base.
Spécification
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Forme physique Liquide