Learn More
Motic™ Coulisseau d’analyseur, avec monture rotative, BA400 / BA410
Code produit 11726606
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes composés verticaux séries BA400 et BA410
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11726606 Microscopes composés verticaux séries BA400 et BA410 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11726606 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101001900791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    119.00€ / 1 pièces
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Améliorez le contraste de l’image grâce à un kit de polarisation simple contenant un polariseur et un analyseur. Le coulisseau d’analyseur Motic™, avec monture rotative, BA400 / BA410 est rotatif sur 360°.
  • Grâce aux matériaux biréfringents, la qualité de l’image obtenue est améliorée par rapport à d’autres techniques telles que l’éclairage sur fond noir et fond clair, le contraste interférentiel différentiel, le contraste de phase, le contraste de modulation Hoffman et la fluorescence.
  • Utile pour les études quantitatives et qualitatives ciblées sur une large gamme d’échantillons anisotropiques.
  • La microscopie photonique polarisée est capable de fournir des informations sur l’absorption des couleurs et les limites de trajectoire optique entre les minéraux d’indices de réfraction différents, d’une manière similaire à l’éclairage en champ clair, mais la technique peut également distinguer les substances isotropes des substances anisotropes.
  • La technique d’amélioration du contraste exploite les propriétés optiques spécifiques à l’anisotropie et révèle des informations détaillées sur la structure et la composition des matériaux qui sont précieuses pour l’identification et le diagnostic.
Spécification
Type Coulisseau portant analyseur
À utiliser avec (équipement) Microscopes composés verticaux séries BA400 et BA410
Comprend Monture rotative