Learn More
Acide mono-anastrozole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Anastrozole Mono Acid |
| CAS | 1338800-82-0 |
| Formule moléculaire | C17 H20 N4 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 3-(1-Cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzeneacetic acid, 2-[3-(1-Cyano-1-methyl-ethyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-21-11-19-10-20-21)6-14(7-13)17(3,4)15(22)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-[3-(2-cynopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.37 |
| Poids de la formule | 312.1586 |