Learn More
Anastrozole Monoamide, TRC
Code produit 17984465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17984465 25 mg 25mg
17904625 100 mg 100mg
17962905 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17984465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63732525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120512-03-0
Formule moléculaire C17 H21 N5 O
Poids moléculaire (g/mol) 311.38
Synonyme Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide
Nom IUPAC 2-[3-(2-cyanopropane-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)phényl]-2-méthylpropanamide
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Anastrozole Monoamide
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23)
Poids de la formule 311.1746