Learn More
Abeba™ Chaussures Anatom 32130
Code produit 15630355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15630355 37 1 paire
15280925 36 1 paire
15200935 38 1 paire
15650355 39 1 paire
15660355 40 1 paire
15230935 41 1 paire
15680355 42 1 paire
15690355 43 1 paire
15260935 44 1 paire
15610365 45 1 paire
15620365 46 1 paire
15290935 47 1 paire
15640365 48 1 paire
15200945 48 1 paire
15210945 49 1 paire
15220945 50 1 paire
15607678 51 1 paire
15617678 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15630355 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32130/37
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout en acier
  • Semelle intermédiaire en PU anti-choc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
  • Bande Velcro
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Especificaciones
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Dimensions 37
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32130
Matériau au niveau des orteils Acier
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.