Learn More
IKA™ Agitateur à ancre R 1330
Code produit 10485061 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du ventilateur:
45 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre:
8 mm
Longueur (métrique):
350 mm
Vitesse:
1000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du ventilateur Diamètre (métrique) de l’arbre Longueur (métrique) Vitesse Conditionnement
10485061 45 mm 8 mm 350 mm 1000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485061 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0002022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    474.00€ / 1 pièces
    Économisez 166.00€
    25% de réduction
En stock
L’élément d’agitateur en forme d’ancre vertical parfaitement est adapté aux liquides de moyenne à haute viscosité.
  • Flux tangentiel
  • Taux de cisaillement élevé sur les bords
  • Dépôts minimums sur la paroi du récipient
  • À utiliser à basse vitesse
  • À utiliser pour les réactions de polymères, la distribution uniforme de contenus élevés en minéraux dans les liquides
  • Idéal pour les liquides de moyenne à haute viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description R1330
Diamètre (impériale) du ventilateur 1,8 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) du ventilateur 45 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 350 mm
Vitesse 1000 tr/min
Type Turbine ancre