Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16482489
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482489 1 g
16411486 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16482489 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0093
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H12ClN3O4
Quantité 1 g
Synonyme Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Poids moléculaire (g/mol) 261.66
Poids de la formule 261.66
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death