Learn More
Chlorhydrate d'ancitabine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclocytidine hydrochloride |
| CAS | 10212-25-6 |
| Formule moléculaire | C9 H11 N3 O4 . H Cl |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxyméthyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tétrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a] été chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.66 |
| Poids de la formule | 261.0516 |