Learn More
Chlorhydrate d'ancitabine, TRC
Code produit 30346794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346794 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346794 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6372881G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Formule moléculaire C9 H11 N3 O4 . H Cl
Quantité 1 g
Synonyme 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
Formule InChI InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hydroxyméthyl)-6-imino-2,3,3a,9a-tétrahydrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a] été chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 261.66
Poids de la formule 261.0516