Learn More
Étiquette de spin d'androstane (ASL), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Androstane Spin Label (ASL) |
| CAS | 25521-33-9 |
| Formule moléculaire | C23H38NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (5α,17β)-17-Hydroxy-4',4'-dimethyl-spiro[androstane-3,2'-oxazolidin]-3'-yloxy, 17β-Hydroxy-4',4'-dimethyl- spiro[5α-androstane-3,2'-oxazolidin]-3'-yloxy, (3-Spiro-[2'N-oxyl-3',3'-dimethyloxazolidine])-5-α-androstane-17-β-ol, 17β-Hydroxy-4',4'-dimethylspiro-[5α-androstane-3,2'-oxazolidin]-3'-oxyl, 17β-Hydroxy-4',4'-dimethylspiro[5α-androstan-3,2'-oxazolidin]-3'-yl-oxyl, 17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one N-Oxyl-4,4'-dimethyloxazolidine Derivative, 3-(4',4'-Dimethyloxazolidinyl-N-oxyl)-5α-androstan-17β-ol, 4',4'-Dimethylspiro[5-androstan-17β-ol-3,2'-(1',3'-oxazolidine-3-oxyl)], ASL, NFR 612, [3-Spiro[2'H-oxyl-3',3'-dimethyloxoazolidine]]-5α-androstan-17-β-ol |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC5(OCC(C)([C])N5[O])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.55 |
| Poids de la formule | 376.2852 |