Learn More
Androstérone, TRC
Code produit 30345751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345751 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA637535250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Androsterone
CAS 53-41-8
Formule moléculaire C19 H30 O2
Quantité 250 mg
Synonyme Androsterone (8CI), (3α,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, 3α-Hydroxy-17-androstanone, 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3α-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3α-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-17-one-3α-ol, 5α-Androstan-3α-ol-17-one, 5α-Androstane-3α-ol-17-one, 5α-Androsterone, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366
Formule InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Nom IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14, 15,16-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthren-17-one
Poids moléculaire (g/mol) 290.44
Poids de la formule 290.2246