Learn More
Berthold Technologies Unité d’anesthésie pour NightOWL LB 983
Code produit 31908717 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31908717 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908717 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 41930
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obligation de maintenir les souris immobiles et de permettre l’imagerie des animaux vivants dans le NightOWL II.
  • Avec une pièce buse et un plateau pour jusqu’à 5 souris.
  • Des plateaux supplémentaires peuvent être achetés séparément.
Spécification
À utiliser avec (application) Anesthésie par inhalation animale
À utiliser avec (équipement) NightOWL II
Tension 230 V
Certifications CE
Animale Souris
Type Machine d’anesthésie
Couleur Noir