Learn More
Anethole trithione, MedChemExpress
Code produit 16492256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492256 500 mg
16428696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1223
MedChemExpress Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Anethole trithione
CAS 532-11-6
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H8OS3
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1SSC(C2=CC=C(OC)C=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 240.36
Poids de la formule 240.36
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death