Learn More
Beschreibung
Le kit de démarrage Gibco™ pour l’angiogenèse contient les réactifs et les protocoles nécessaires pour effectuer divers dosages d’angiogenèse. Conçue pour répondre aux besoins de l’utilisateur occasionnel et du chercheur le plus expérimenté, cette combinaison de produits de haute qualité est facile à utiliser et économique. Des protocoles détaillés pour L'essai de formation de tubes et la migration cellulaire sont disponibles ci-dessous.
Contenu :
Complément endothélial des gros vaisseaux Gibco™ (LVES), 50X, 11 ml, prêt à l’emploi
Milieux de base Gibco™ Medium 200, 500 ml
Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC) Gibco™, 1 flacon, 5 x 105 cellules
Matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™, 5 ml
Le complément endothélial des gros vaisseaux et le complément endothélial des gros vaisseaux Medium 200
Gibco™ représentent des compléments de milieux 50X, complets et prêts à l’emploi, optimisés pour Gibco™ Medium 200. Ce complément mélangé a été conçu pour offrir une croissance cellulaire optimale et assurer des performances cellulaires supérieures pour les applications d’angiogenèse, comme la migration cellulaire et la formation de tubes. Les compléments endothéliaux des gros vaisseaux contiennent du sérum de veau fœtal, de l’hydrocortisone, un facteur de croissance épidermique humain, un facteur de croissance des fibroblastes de base, de l’héparine et de l’acide ascorbique.
Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine
Les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Gibco™ sont cryoconservées à la fin de la culture primaire. Lors de la décongélation, leur viabilité est garantie à plus de 70 %. Elles peuvent atteindre au moins 16 doublages de population. Les cellules sont dérivées de tissus obtenus auprès d’établissements accrédités grâce à des programmes de dons approuvés par l’IRB. Le contrôle de la qualité de ces cellules comprend le dépistage du mycoplasme, de la stérilité, de l’endotoxine, de l’hépatite B et C et du VIH. De plus, les cellules sont positives pour le facteur von Willebrand (vWF), positives pour le CD31, négatives pour l’a-actine et positives pour l’absorption dil-Ac-LDL.
Matrice sans LDEV Geltrex™
La matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™ est un facteur de croissance réduit soluble, un extrait de membrane basale exempt de virus de la lacticodéshydrogénase utilisé dans une grande variété d’applications de culture cellulaire pour la promotion et le maintien de nombreux types de cellules, y compris les cellules épithéliales primaires, les cellules endothéliales et les cellules souches. Elle peut être diluée pour être utilisée comme matrice de revêtement pour les récipients de culture ou non diluée comme préparation de gel épais pour créer un environnement plus physiologiquement pertinent pour les dosages d’angiogenèse.
Contenu :
Le complément endothélial des gros vaisseaux et le complément endothélial des gros vaisseaux Medium 200
Gibco™ représentent des compléments de milieux 50X, complets et prêts à l’emploi, optimisés pour Gibco™ Medium 200. Ce complément mélangé a été conçu pour offrir une croissance cellulaire optimale et assurer des performances cellulaires supérieures pour les applications d’angiogenèse, comme la migration cellulaire et la formation de tubes. Les compléments endothéliaux des gros vaisseaux contiennent du sérum de veau fœtal, de l’hydrocortisone, un facteur de croissance épidermique humain, un facteur de croissance des fibroblastes de base, de l’héparine et de l’acide ascorbique.
Cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine
Les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine Gibco™ sont cryoconservées à la fin de la culture primaire. Lors de la décongélation, leur viabilité est garantie à plus de 70 %. Elles peuvent atteindre au moins 16 doublages de population. Les cellules sont dérivées de tissus obtenus auprès d’établissements accrédités grâce à des programmes de dons approuvés par l’IRB. Le contrôle de la qualité de ces cellules comprend le dépistage du mycoplasme, de la stérilité, de l’endotoxine, de l’hépatite B et C et du VIH. De plus, les cellules sont positives pour le facteur von Willebrand (vWF), positives pour le CD31, négatives pour l’a-actine et positives pour l’absorption dil-Ac-LDL.
Matrice sans LDEV Geltrex™
La matrice de membrane basale sans LDEV à facteur de croissance réduit Geltrex™ est un facteur de croissance réduit soluble, un extrait de membrane basale exempt de virus de la lacticodéshydrogénase utilisé dans une grande variété d’applications de culture cellulaire pour la promotion et le maintien de nombreux types de cellules, y compris les cellules épithéliales primaires, les cellules endothéliales et les cellules souches. Elle peut être diluée pour être utilisée comme matrice de revêtement pour les récipients de culture ou non diluée comme préparation de gel épais pour créer un environnement plus physiologiquement pertinent pour les dosages d’angiogenèse.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de cellule | Cellules endothéliales (veine ombilicale) |
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | 1 flacon de M200500 Medium Conserver à 2–8°C 1 flacon de LVES Conserver à 2–8°C 1 flacon de HUCEV Conserver dans de l’azote liquide 1 flacon de matrice sans LDEV Geltrex Conserver à -20 à -80°C |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Angiogenèse |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope |
| Format | Plaque de culture cellulaire (multipuits) |
| Marqueur ou colorant | Calcéine |
| Quantité | 1 kit |
| Type | Kit de démarrage pour l’angiogenèse |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?