Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
Code produit 15465409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465409 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15465409 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J63143.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
CAS 35115-60-7
Formule moléculaire C53H76N14O12
Poids de la formule 1101.30
Synonyme H-pGlu-Trp-Pro-Arg-Pro-Gln-Ile-Pro-Pro-OH;
Type de produit Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
Forme Poudre